Learn More
Molecular Probes™ SlowFade™ Diamond Eindeckmittel
SlowFade™ Diamond Eindeckmittel
Marke:  Molecular Probes™ S36967
54.34 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15302202
  • 73.25 € / 2 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2 mL
Enthält 1 Tropfflasche mit 2 ml Reagenz.
• Bei +2 bis +8 °C lagern oder bei -5 bis -30 °C einfrieren.
• Vor Licht schützen.
• Nach Erhalt noch mindestens 6 Monate stabil.
SlowFade™
2 ml
Eindeckmittel
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Montagelösung, Anti-Fade-Lösung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2985034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2024 Catalog NumberS36967
Chargennummer2850199 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/06/2024 Catalog NumberS36967
Chargennummer2720403 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/08/2023 Catalog NumberS36967
Chargennummer2628760 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/05/2023 Catalog NumberS36967
Chargennummer2504291 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2022 Catalog NumberS36967
Name des Produkts
Molecular Probes™ SlowFade™ Diamond Eindeckmittel > 2 ml