Learn More
Thermo Scientific™ SLIPFREE Ferrules
Thermo Scientific SLIPFREE Ferrules sind mit SLIPFREE Verbindungen für HPLC-Säulen zu verwenden.
16.34 € - 23.20 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | SLIPFREE-Anschlüsse für HPLC-Säulen |
---|---|
Typ | Dichtungsferrule |
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10404783
|
Thermo Scientific™
36023 |
PEEK | N/A | ||||||
10140643
|
Thermo Scientific™
36024 |
Vespel |
23.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ SLIPFREE-Ferrulen sind für den Gebrauch mit SLIPFREE-Anschlüssen für HPLC-Säulen vorgesehen.
- Vespel-Ferrules ersetzen die Standard-Vespel-Ferrules, die im Lieferumfang der SLIPFREE-Säulenverbindungen enthalten sind
- Kel-F und PEEK werden für Anwendungen angeboten, für die Vespel nicht geeignet ist
Spezifikation
SLIPFREE-Anschlüsse für HPLC-Säulen | |
Dichtungsferrule |