missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Safety-Walk™ Slip-Resistant General Purpose Tapes and Treads, Series 613

Artikelnummer. 17128760
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
18 x 0,051 m
18 x 0,152 m
18,3 x 0,025 m
18,3 x 0,102 m
18,3 x 0,305 m
18,3 x 0,610 m
Packungsgröße:
1 Rollen
2 Rollen
4 Rollen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17128760

Marke: 3M™ Safety-Walk™ 7100143241

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This mineral coated, slip resistant material features a highly durable surface. Low profile design helps reduce tripping hazards.

  • Diagonal schwarz/gelb gestreiftes Band warnt frühzeitig vor Bereichen mit Rutschgefahr
  • Extrem gut sichtbares rutschfestes Klebeband warnt Besucher oder Mitarbeiter vor einer potenziellen Gefahr
  • Qualitativ hochwertige Schleifpartikel sorgen für lang anhaltende Reibung und Sichtbarkeit
  • Hochleistungsfähiger druckempfindlicher Klebstoff für einfache Anwendung
  • NFSI-Zertifizierung für hohe Reibung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Abmessungen (L x B) 18,3 x 0,305 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Warnung vor Bereichen mit Rutschgefahr
Länge (angloamerikanisch) 60 ft.
Länge (metrisch) 18,3 m
Verpackungsmenge Je 1
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 0,305 m
Klebstofftyp Druckempfindlicher Klebstoff
Farbe Schwarz und Gelb gestreift
Typ Boden-Klebeband
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt