Learn More
Micronova™ Rechteckiger Eimer mit 76 mm-Rollen, Kunststoff, rot, 22 l
Schmale SlimLine™ Eimer aus Polypropylen zur Verwendung mit dem SlimLine oder SlimT Reinraumwagen-System. In blau, rot, grün oder gelb erhältlich.
Marke:  Micronova™ B-7REAC
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12812004
  • 192.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur Verwendung mit dem SlimLine™ Reinraumwagen-System
  • Zur Verwendung mit dem SlimLine oder SlimT Reinraumwagen-System
  • 6 Gallonen Fassungsvermögen
  • Autoklavierbar
  • In blau, rot, grün oder gelb erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
SlimLine Eimer
Polypropylen-Eimer, vernickelte Rolle, Rad aus thermoplastischem Gummi
6 gal.
Rot
SlimLine oder SlimT Reinraumwagen-System
22,7 l
Autoklavierbar
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Zum Autoklavieren – nicht stapeln – Eimer umdrehen, damit Flüssigkeit ablaufen kann.
Zur Reinigung von Wänden, Böden und Decken