Learn More
Thermo Scientific™ Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Maximieren Sie Ihre Röhrchenlagerungskapazitäten pro Tiefkühlschrank mit einer Racks-Lösung für Ultratiefkühlgeräte mit fünf Innentüren.
Marke: Thermo Scientific™ 398327
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Maximieren Sie Ihre Lagerkapazität für Röhrchen pro Tiefkühlgerät mit Thermo Scientific™ Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit 5 Innentüren), einer Rack-Lösung für Ultratiefkühlgeräte mit fünf Innentüren. Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Fläschchen für effiziente Lagerung.
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
Spezifikation
Gestell mit seitlichem Zugang | |
Silber | |
Edelstahl | |
Rechteck | |
13,7 cm | |
23,9 cm | |
22,1 in. |
3 Zoll-Boxen-Gestelle, anpassbares Gestell mit seitlichem Zugang | |
2 Zoll Boxen (12) | |
12 Boxes/Rack | |
Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft | |
5,4 in. | |
9,4 in. | |
56,1 cm |