Learn More
Thermo Scientific™ Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlschränke mit 4 Innentüren)
Maximieren Sie die Röhrchen-Lagerungskapazität Ihrer Tiefkühlgeräte! Mit unserer Gestell-Lösung für Ultratiefkühlgeräte mit vier Innentüren.
Brand: Thermo Scientific™ 1950791
Description
Maximieren Sie die Röhrchen-Lagerungskapazität Ihrer Tiefkühlgeräte! Die Thermo Scientific™ Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen sind eine Gestell-Lösung zur besonders effizienten Lagerung. Die Gestelle sind für Ultratiefkühlgeräte mit 4 Innentüren geeignet. Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Fläschchen für effiziente Lagerung.
Die Thermo Scientific Gestell- und Röhrchen-Lösungen für Tiefkühlgeräte bieten einen praktischen, optimierten Prozess zur Maximierung der Probenlagerung in Ihrem Labor. Unsere Gestelle sind für die Aufnahme von Röhrchen von 200 μl bis 5.0 ml ausgelegt und bieten dabei für Tiefkühlschränke mit vier oder fünf Innentüren maximale Probenlagerungskapazitäten.
Specifications
Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | |
Silber | |
Edelstahl | |
Rechteck | |
Forma Serie 88000 und TSU Serie | |
3 (300 Kapazität) 4 (400 Kapazität) 5 (500 Kapazität) 6 (600 Kapazität) 7 (700 Kapazität) | |
30,2 cm | |
66,5 cm | |
5,5 in. |
Front Access Drawer Rack | |
Röhrchen, 42 Boxen/Rack | |
96/Karton | |
4 Tiers | |
4 | |
12 (300 Kapazität) 16 (400 Kapazität) 20 (500 Kapazität) 24 (600 Kapazität) 28 (700 Kapazität) | |
11,9 in. | |
26,96 in. | |
14 cm |