Learn More
Thermo Scientific™ Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlschränke mit 4 Innentüren)
Artikelnummer. 13167444 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
2 in.-Boxen
Boxen (15)
Boxen (25)
CryoBoxes, Röhrchen (200 μl bis 5 ml)
Mikrotiterplatten
Mikrotiterplatten (105)
Mikrotiterplatten, 20 Boxen/Rack
Mikrotiterplatten, 30 Boxen/Rack
Röhrchen
Röhrchen (1,0 bis 1,4 ml oder 1,8 ml), 35 Boxen/Rack
Röhrchen, 16 Boxen/Rack
Röhrchen, 18 Boxen/Rack
Röhrchen, 21 Boxen/Rack
Röhrchen, 24 Boxen/Rack
Röhrchen, 28 Boxen/Rack
Röhrchen, 32 Boxen/Rack
Röhrchen, 36 Boxen/Rack
Röhrchen, 42 Boxen/Rack
Röhrchen, 48 Boxen/Rack
Röhrchen, 56 Boxen/Rack
Produkttyp:
Gestell mit Gleiteinschüben
Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte)
Gestell mit seitlichem Zugang (einstellbar)
Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen)
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 in.-Boxen
3 in.-Boxen
900 Serie 13CF, TSE240
900 Serie 17-23CF, TSE320, TSE400
900 Serie 28CF, TSE600
Forma 900, Form 7000, TSE und TSD-Serien (Modelle mit 28 Kubikfuß)
Forma Serie 88000 und TSU Serie
Mikrotiterplatten
PCR-Platten
Revco UxF und HERAfreeze HFU-T
Serie EXF und HFU 200, 300, 400 und 600
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13167444
Marke: Thermo Scientific™ 1950727
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Maximieren Sie die Röhrchen-Lagerungskapazität Ihrer Tiefkühlgeräte! Mit unserer Gestell-Lösung für Ultratiefkühlgeräte mit vier Innentüren.
Maximieren Sie die Röhrchen-Lagerungskapazität Ihrer Tiefkühlgeräte! Die Thermo Scientific™ Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen sind eine Gestell-Lösung zur besonders effizienten Lagerung. Die Gestelle sind für Ultratiefkühlgeräte mit 4 Innentüren geeignet. Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Fläschchen für effiziente Lagerung.
  • Gestelle mit Gleiteinschüben
  • Gestelle mit verstellbarem seitlichem Zugang
  • Standard-/Deepwell-Mikrotiterplatten-Gestelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gestell mit Gleiteinschüben
Beschreibung Gestell mit Gleiteinschüben
Farbe Silber
Aufnahmevermögen Boxen (15)
Material Edelstahl
Positionen 15 Boxes/Rack
Form Quadratisch
Zur Verwendung mit (Geräte) 3 in.-Boxen
Breite (metrisch) 14 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,5 in.
Höhe (metrisch) 30,2 cm
Höhe (angloamerikanisch) 11,9 in.
Tiefe (angloamerikanisch) 25,5 in.
Tiefe (metrisch) 66,8 cm