Learn More
Thermo Scientific™ Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlschränke mit 4 Innentüren)
Maximieren Sie die Röhrchen-Lagerungskapazität Ihrer Tiefkühlgeräte! Mit unserer Gestell-Lösung für Ultratiefkühlgeräte mit vier Innentüren.
Marke: Thermo Scientific™ 1950521
207.73 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21661" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Maximieren Sie die Röhrchen-Lagerungskapazität Ihrer Tiefkühlgeräte! Die Thermo Scientific™ Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen sind eine Gestell-Lösung zur besonders effizienten Lagerung. Die Gestelle sind für Ultratiefkühlgeräte mit 4 Innentüren geeignet. Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Fläschchen für effiziente Lagerung.
- Gestelle mit Gleiteinschüben
- Gestelle mit verstellbarem seitlichem Zugang
- Standard-/Deepwell-Mikrotiterplatten-Gestelle
Serviceleistungen
Warranty varies by country, please contact us for details
Spezifikation
Gestell mit seitlichem Zugang (einstellbar) | |
Silber | |
Edelstahl | |
3 Stufen | |
13,5 cm | |
29,5 cm | |
26,8 in. |
3 Zoll-Boxen-Gestelle, anpassbares Gestell mit seitlichem Zugang | |
Boxen (15) | |
15 Boxes/Rack | |
3 in.-Boxen | |
5,3 in. | |
11,6 in. | |
68,1 cm |