Learn More
Micronova™ SlideMop™ Mop Heads, Irradiated
Mop covers for use with the Micronova™ SlideMop™. The SlideMop is a simple, effective mop system featuring sturdy, collapsible plates that easily slide into the quilted polyester mop cover and lock into place with an effortless downward push.
243.00 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 16 in. |
Sterilität | Steril |
Länge (metrisch) | 41 cm |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16666172
|
Micronova™
MZCR63-16IR |
Zur Verwendung mit Edelstahlrahmen |
243.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Polyester mop covers for use with the the Micronova SlideMop™ Flat Head Mop. (For SlideMop frame, see QSM16.)
- Quilted polyester mop covers with polyester pad interiors for disinfectant dispersalManufactured for use in Controlled Environments, ISO 5 thru 9
- Good chemical resistance
Spezifikation
Weiß | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen |
16 in. | |
41 cm | |
Nein | |
Polyester mit Polyester-Füllung |