Learn More
Micronova™ SlideMop™ Flachkopfrahmen und Moppbezüge
Artikelnummer. 16686172 Alle ansehen Micronova Produkte
Change view
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Polyester mit Polyester-Füllung
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
24 Stück
Artikelnummer. Material unitSize
16686172 Polypropylen 1 Stück
16676172 Edelstahl 1 Stück
16656172 Polyester mit Polyester-Füllung 24 Stück
3 options
Artikelnummer. 16686172
Marke: Micronova™ QSM16
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein einfaches und effektives Moppsystem mit stabilen, zusammenklappbaren Platten, die einfach in den gesteppten Polyestermoppbezug gleiten und mit einem mühelosen Abwärtsdrücken einrasten. Erhältlich in einer Auswahl an Rahmen aus Edelstahl oder Polypropylen.
Der Micronova SlideMop™ Flachkopf-Mopprahmen mit Bezügen ist für die Verwendung in der herkömmlichen “Dip- und Wring-Methode” oder als “Sättigungsmethode” konzipiert, bei der die Entsorgung von Flüssigkeiten und/oder die Platzeinsparung ein Faktor sind.
  • Zusammenklappbarer Flachmopprahmen mit Polyesterbezügen
  • Leichte und preisgünstige Bauweise für den Einsatz im gesamten Werk
  • Gesteppte Polyester-Moppbezüge mit Polyester-Einlage für die Desinfektionsmitteldispergierung
  • Wahlweise Edelstahl- oder Kunststoffrahmen
  • Das Drehgelenk gewährleistet richtiges Anheben und Ziehen oder Reinigungstechniken wie in Abbildung 8
  • Für die Verwendung mit Standardstielen mit Kunststoff- oder Aluminiumgewinde
  • Kann mit Edelstahlstielen der Serie SSU mit einem ACME-Adapter verwendet werden
  • Zur Verwendung mit W-94 oder W-92 Auswringern
  • Hergestellt für den Einsatz in kontrollierten Umgebungen, ISO 5 bis 9
  • Gammabestrahlt erhältlich. Mindestdosis 25 kGy
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Produkttyp SlideMop zusammenklappbarer Rahmen
Farbe Grau
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 41 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Nein
Pflegeanleitungen Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen.
Enthält Griffbefestigung mit Gewinde
Zur Verwendung mit (Geräte) Eimer und Auswringer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen
Color-coded No
Material Polypropylen