Learn More
Epredia™ Zubehör für SlideMate™ Objektträgerdrucker
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Digitaler Imager
Druckerband für Thermotransferdrucker
LabWriter Software
Mini-PC-Paket
Tastatur
Tastatur-Schnittstelle
Packungsgröße:
1 Stück
Description
Verbessern und optimieren Sie den Thermo Scientific™ SlideMate™ Objektträgerdrucker mit Zubehör für den Thermo Scientific SlideMate Objektträgerdrucker.
Erhältliches Zubehör:
- Sammeltabletts für Sammelsysteme (Karton mit 4 Stück)
- Trichter
- Heißfolienband, Karton mit 5 Stück (Rolle mit Band druckt ca. 20,000 Kassetten)
Spécification
Spécification
| Produkttyp | Tastatur-Schnittstelle |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SlideMate™ Objektträgerdrucker |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu