Learn More
Epredia™ Zubehör für SlideMate™ Objektträgerdrucker
Verbessern und optimieren Sie den Epredia™ SlideMate™ Objektträgerdrucker mit Zubehör für den Epredia™ SlideMate Objektträgerdrucker.
Marke:  Epredia™ B81320041
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12618346
  • 234.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Verbessern und optimieren Sie den Thermo Scientific™ SlideMate™ Objektträgerdrucker mit Zubehör für den Thermo Scientific SlideMate Objektträgerdrucker.
Erhältliches Zubehör:
  • Sammeltabletts für Sammelsysteme (Karton mit 4 Stück)
  • Trichter
  • Heißfolienband, Karton mit 5 Stück (Rolle mit Band druckt ca. 20,000 Kassetten)
Spezifikation
Spezifikation
Druckerband für Thermotransferdrucker
Thermotransferband (Heißfolienband)
SlideMate™ Objektträgerdrucker
Box of 5 (prints approx. 12,000 slides per roll of tape)