Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes, 20K MWCO
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17854020 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 ml
15 ml
30 ml
70 mL
125 mL
Menge:
10 Kassetten
6 Kassetten
8 Kassetten
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17854020
Marke: Thermo Scientific™ A52978
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysekassetten erleichtern die schnelle und problemlose Dialyse von Probenvolumina von 0,5 bis 125 ml. Im Gegensatz zu Standard-Flachschläuchen benötigen diese innovativen Geräte keine Knoten oder Klemmen, die zu Undichtigkeiten und Probenverlust führen können.
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer G3 Dialysis Cassettes facilitate the rapid and trouble-free dialysis of sample volumes from 1 to 125 mL.They are single-use dialysis devices designed to maximize performance and practicality. They provide an easy-to-use and secure alternative to traditional dialysis tubing and are used in a wide range of applications, including low molecular-weight contaminant and salt removal, buffer exchange, and sample concentration.
Thermo Scientific Slide-A-Lyzers™ G3 Dialysekassetten
Die Slide-A-Alyzer G3 Kassetten sind Einwegdialysegeräte für maximale Leistung und Funktionalität. Sie stellen eine anwenderfreundliche und sichere Alternative zu herkömmlichen Dialyseschläuchen dar und werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, einschließlich Kontaminanten mit niedrigem Molekulargewicht und Salzentfernung, Pufferaustausch und Probenkonzentration. Im Gegensatz zu Standard-Flachschläuchen benötigen diese innovativen Geräte keine Knoten oder Klemmen, die zu Undichtigkeiten und Probenverlust führen können.
Die neuen G3 Kassetten sind ergonomisch gestaltet, um deutlich leichter und kompakter als die Vorgängergeneration zu sein, wodurch sie einfacher zu handhaben und praktischer zu verwenden sind. Dieses neue Design bietet eine neue Kappe, die das mühelose Laden und Abrufen von Proben ermöglicht und visuelle und haptische Rückmeldungen beim Öffnen und Schließen liefert, um die Übertragung und Sicherheit der Proben zu gewährleisten. Das Beladen und Entfernen von Proben erfolgt ganz einfach mit einer serologischen Pipette oder einer hypodermischen Nadel (optional), die an einer Spritze befestigt ist. Alle G3 Kassetten verfügen über eine integrierte Luftkammer, die Auftrieb und vertikale Ausrichtung während des Dialyseprozesses bietet.
Slide-A-Lyzer G3 Dialysekassetten sind in fünf verschiedenen Größen erhältlich, die Probenvolumina zwischen 1 und 125 ml aufnehmen können. Sie sind mit 2K-, 3.5K-, 10K- und 20K-Molekulargewichtsabschneidungen (MWCOs) ausgestattet.
Die Membranen der Kassetten’ bestehen aus niedrig bindender regenerierter Cellulose, die eine maximale Probenreinheit und -rückgewinnung bietet. Membran- und Kassettenmaterial sind mit den meisten gängigen Laborchemikalien und Puffern kompatibel.
Die Slide-A-lyzer G3 Kassetten mit 10K MWCO werden auch im Gamma (ɣ)-Format für Anwendungen wie Kultivierung von Zellen, Reinigung von Viren oder Probenvorbereitung für andere Anwendungen angeboten, die Bedingungen erfordern, die das Risiko einer Probenkontamination minimieren. Die ɣ-bestrahlten Kassetten sind mit 20 bis 36 kGy Gammastrahlung behandelt, einer Dosis, die Einheiten auf Basis von Trypton-Soja-Bouillon zur Ermittlung des Gesamtwachstum und Thioglycolat-Flüssigmedium zur Identifizierung von anaerobem Wachstum sterilisiert.
Merkmale der Slide-A-Lyzer G3 Dialysekassetten:
• Effiziente Dialyse – flache Kassettenkammer mit zwei Membranen, bietet ein hohes Verhältnis von Oberfläche zu Volumen und maximiert die Diffusionsrate
• Einfache Handhabung – Probenbeladung und -entnahme mit Pipette und/oder Spritze
• Hohe Probenrückgewinnung – wenig bindender Kunststoff und Membran minimieren den Probenverlust im Vergleich zu Filtrations- und Harzsystemen
• Maximale Probensicherheit – versiegelte Membranen verhindern Undichtigkeiten, die bei Dialyseschläuchen und selbstgemachten Geräten auftreten können. Die Kappen verfügen über visuelles und haptisches Feedback, das einen sicheren Verschluss der Probenkammer gewährleistet
• Stromlinienförmiges Design – weniger Kunststoff, geringeres Gewicht
• Selbstschwebendes Format, das so konzipiert ist, dass es unabhängig ohne Verwendung externer Bojen schwimmt Gammabestrahlte Option
• Gammabestrahlte Kassetten für Anwendungen erhältlich, die Bedingungen erfordern, die das Risiko einer Probenkontamination minimieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufreinigungsziel Pufferaustausch, Protein
Membran Zellulosemembran, Dialyse
Format Cassette
Kapazität (metrisch) 30 ml
MWCO 20 kDa
Produktlinie Slide-A-Lyzer
Menge 6 Kassetten
Umweltfreundliche Eigenschaften Weniger Verschwendung