Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes, Irradiated 10K MWCO
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysekassetten erleichtern die schnelle und problemlose Dialyse von Probenvolumina von 0,5 bis 125 ml. Im Gegensatz zu Standard-Flachschläuchen benötigen diese innovativen Geräte keine Knoten oder Klemmen, die zu Undichtigkeiten und Probenverlust führen können.
Marke: Thermo Scientific™ A52985
Beschreibung
Die Slide-A-Alyzer G3 Kassetten sind Einwegdialysegeräte, die für maximale Leistung und Funktionalität entwickelt wurden. Sie stellen eine anwenderfreundliche und sichere Alternative zu herkömmlichen Dialyseschläuchen dar und werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, einschließlich Kontaminanten mit niedrigem Molekulargewicht und Salzentfernung, Pufferaustausch und Probenkonzentration. Im Gegensatz zu Standard-Flachschläuchen benötigen diese innovativen Geräte keine Knoten oder Klemmen, die zu Undichtigkeiten und Probenverlust führen können.
Die Slide-A-Lyzer G3 Kassetten sind Einwegdialysegeräte, die für maximale Leistung und Funktionalität entwickelt wurden. Sie stellen eine anwenderfreundliche und sichere Alternative zu herkömmlichen Dialyseschläuchen dar und werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, einschließlich Kontaminanten mit niedrigem Molekulargewicht und Salzentfernung, Pufferaustausch und Probenkonzentration. Im Gegensatz zu Standard-Flachschläuchen benötigen diese innovativen Geräte keine Knoten oder Klemmen, die zu Undichtigkeiten und Probenverlust führen können.
Die neuen G3 Kassetten sind ergonomisch gestaltet, um deutlich leichter und kompakter als die Vorgängergeneration zu sein, wodurch sie einfacher zu handhaben und praktischer zu verwenden sind. Dieses neue Design bietet eine neue Kappe, die das mühelose Laden und Abrufen von Proben ermöglicht und visuelle und haptische Rückmeldungen beim Öffnen und Schließen liefert, um die Übertragung und Sicherheit der Proben zu gewährleisten. Das Beladen und Entfernen von Proben erfolgt ganz einfach mit einer serologischen Pipette oder einer hypodermischen Nadel (optional), die an einer Spritze befestigt ist. Alle G3 Kassetten verfügen über eine integrierte Luftkammer, die Auftrieb und vertikale Ausrichtung während des Dialyseprozesses bietet.
Slide-A-Lyzer G3 Dialysekassetten sind in fünf verschiedenen Größen erhältlich, die Probenvolumen von 0,5 bis 125 ml aufnehmen können. Sie sind mit 2K-, 3.5K-, 10K- und 20K-Molekulargewichtsabschneidungen (MWCOs) ausgestattet.
Die’ Membranen der Kassetten bestehen aus niedrig bindender regenerierten Cellulose, die eine maximale Probenreinheit und -rückgewinnung bietet. Die Membran- und Kassettenmaterialien sind mit den meisten gängigen Laborchemikalien und Puffern kompatibel.
Die Slide-A-Lyzer G3 Kassetten mit 10K MWCO werden auch im Elektronenstrahl-Format für Anwendungen wie Kultivierung von Zellen, Reinigung von Viren oder Probenvorbereitung für andere Anwendungen angeboten, die Bedingungen erfordern, die das Risiko einer Probenkontamination minimieren. Eine Dosierung, die zur Sterilisation von Einheiten bestimmt wurde, wurde auf der Grundlage von Bioburden-Tests zur Identifizierung von anaeroben Wachstum verwendet. Sterilitätstests werden nicht für einzelne Chargen durchgeführt.
Zu den Merkmalen der Dia-A-Lyzer G3 Dialysekassetten gehören:
• Effiziente Dialyse—Flachbandkassettenkammer mit zwei Membranen, bietet ein hohes Verhältnis von Oberfläche zu Volumen und maximiert die Diffusionsrate
• Mit—einer Pipette und/oder Spritze
• können Sie die Diffusionsrate auf einfache Weise laden und entfernen Hohe Probenrückgewinnung—mit stark bindenden Kunststoffen und Membranen minimieren den Probenverlust im Vergleich zu Filtrations- und Harzsystemen
• Maximale Probensicherheit—versiegelte Membranen verhindern Leckagen, die mit Dialyseschläuchen und selbstgemachte Geräte auftreten können. Kappen verfügen über visuelles und haptisches Feedback, das einen sicheren Verschluss der Probenkammer gewährleistet
• Stromlinienförmiges Design—weniger Kunststoff, geringerer Gewicht
• Selbstschwimmendes Format—entwickelt, um unabhängig zu schweben, ohne dass externe Bojen verwendet werden
• Gammabestrahlte Option—gammabestrahlte Kassetten sind für Anwendungen verfügbar, die Bedingungen erfordern, die das Risiko einer Probenkontamination minimieren
Spezifikation
Pufferaustausch, Protein | |
125 mL | |
Slide-A-Lyzer™ | |
Weniger Verschwendung |
Zellulosemembran, Dialyse | |
10 kDa | |
6 Kassetten |