Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G2 Dialysekassetten, 3,5 K MWCO
Mit diesen selbstschwimmenden Kassetten der zweiten Generation von 3,5 K MWCO entfernen Sie Puffersalze und Kontaminanten und maximieren gleichzeitig die Probenrückgewinnung.
146.00 € - 224.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern |
---|---|
Aufreinigungsziel | Pufferaustausch, Protein |
Membran | Zellulosemembran, Dialyse |
Format | Cassette |
MWCO | 3,5 kDa |
Produktcode | Marke | Probenvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Probenvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10615655
|
Thermo Scientific™
87722 |
0.5 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10003594
|
Thermo Scientific™
87723 |
3 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10515104
|
Thermo Scientific™
87724 |
15 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10451375
|
Thermo Scientific™
87725 |
30 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10378974
|
Thermo Scientific™
87726 |
70 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Slide-A-Lyzer G2 Dialysekassetten bieten maximalen Komfort, Flexibilität und Leistung für die Probendialyse. Die Kassetten weisen einen MWCO (Molecular Weight Cut Off) von 3,5 K auf und nutzen eine Zellulosemembran, die in der Lage ist, Proteine und Makromoleküle über 3.500 Da zurückzuhalten, während Salze und kleine Kontaminanten entfernt werden. Die Kassettenmembran besteht aus regenerierter Cellulose mit niedrigen Bindungskräften. Die Membranen und Kassetten werden unter Reinraumbedingungen hergestellt, um zu gewährleisten, dass sie frei von Verunreinigungen sind.
Slide-A-Lyzer G2 Dialysekassetten dialysieren Probenvolumina bis zu 70 ml. Diese 3,5K MWCO-Kassetten ermöglichen die direkte Injektion von Proben mit einer Spritze oder Pipette über den einzigartigen Probenanschluss. Durch den Aufbau der Kassette wird die verbleibende Luft aus der Kassette entfernt, was das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen maximiert und so eine bessere Dialyseleistung gegenüber Dialyseschläuchen und Schlauchsystemen erreicht. Die Probe kann einfach über die Pipette oder die Probenanschlüsse der Spritze zurückgewonnen werden.
Merkmale von Slide-A-Lyzer G2 Dialysekassetten (3,5 K MWCO):
- Einfaches Beladen– Pipettenzugänglich, um Laden und Entnehmen von Proben zu erleichtern
- Selbstschwimmend– Integrierte Luftkammern machen Schwimmerbojen überflüssig
- Robuste Konstruktion– Gewährleistet höchstmögliche Probenintegrität und größten Probenschutz
- Überlegenes Design– Gründlich erforscht und getestet, um eine schnelle und konsistente Dialyse mit maximaler Probenrückgewinnung zu gewährleisten
- Vielseitig– Erhältlich für Volumina von 0,5 bis 70 ml
Volumenbereiche:
- 0,5 ml = 0,25 bis 0,75 ml
- 3 ml = 1 bis 3 ml
- 15 ml = 5 bis 15 ml
- 0 ml = 10 bis 30 ml
- 70 ml = 25 bis 70 ml
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern | |
Zellulosemembran, Dialyse | |
3,5 kDa |
Pufferaustausch, Protein | |
Cassette | |
Slide-A-Lyzer™ |