Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysekassetten, 3,5 K MWCO
Mit dieser semipermeablen Membran mit einer Kassette mit einem Protein-Molecular Weight Cut-off (MWCO) von 3.500 Dalton, die einfacher zu verwenden ist als herkömmliche Dialyseschläuche, entfernen Sie Salze und Kontaminanten und maximieren die Probenrückgewinnung.
Marke: Thermo Scientific™ 66110
177.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer Dialysekassetten (3,5 K MWCO) ermöglichen eine einfache und effektive Entfernung von Salzen und kleinen Kontaminanten von Proteinen und anderen Makromolekülen, die größer als 3.500 Dalton sind. Sie kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz, zum Beispiel bei der Entfernung von Kontaminanten mit geringem Molekulargewicht, beim Pufferaustausch, bei der Entsalzung, Gleichgewichtsdialyse und Aufkonzentrierung von Proben.
Mithilfe einer Injektionsnadel, die an einer Spritze befestigt ist, können flüssige Proben über eine selbstschließende Dichtung problemlos hinzugefügt und entfernt werden. Es sind keine Knoten, Klemmen oder Deckel zum Verschließen der Einheiten erforderlich, um ein Auslaufen und Probenverluste während der Dialyse zu verhindern. Slide-A-Lyzer Dialyse-Kassetten bestehen aus zwei Schichten einer schwach bindenden Dialysemembran aus regenerierter Zellulose, die hermetisch abgeschlossen sind und sich zu beiden Seiten einer silikonartigen Dichtung in einem inerten Kunststoffrahmen befinden. Membran- und Kassettenmaterial sind mit den meisten gängigen Laborchemikalien und Puffern kompatibel.Merkmale der Slide-A-Lyzer Dialysis Cassettes:
• Anwenderfreundlich– Keine Knoten oder Klammern erforderlich; einfach Probe in die Kassette injizieren und Dialyse starten
• Schnelle Dialyse– Flache Kassettenkammer mit zwei Membranen bietet im Vergleich zu zylindrischen Dialyseschläuchen ein hohes Oberfläche-Volumen-Verhältnis mit maximierter Diffusionsrate
• Hohe Rückgewinnung– Rechteckiges Kassettendesign maximiert die Rückgewinnung des gesamten Probenvolumens von einem der vier Injektionsanschlüsse an den Ecken
• Vier Kassettengrößen– Wählen Sie die Kassette, die Ihrem Probenvolumen am besten entspricht (0,5 bis 30 ml)
• Farbcodiert– rosa Kassettenrahmen zur Kennzeichnung von Kassetten mit der Membran mit 3.500 MW Porengröße
Membranspezifikationen:
• Zusammensetzung: regenerierte Cellulose, synthetisiert durch Viskose-Verfahren
• Dicke: 0,9 bis 1,2 mil (22,5 bis 30 µm)
• Vor dem Gebrauch erforderliche Hydratationsdauer: 2 Minuten
• Glyceringehalt: keiner
• Schwefelgehalt: 0,1 bis 0,15 %
• Schwermetallgehalt: Spuren
Volumenbereiche:
• 0,5 ml = 0,1 bis 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 bis 3 ml
• 12 ml = 3 bis 12 ml
• 30 ml = 12 bis 30 ml
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Dialysekassetten | |
Pufferaustausch, Protein | |
Cassette | |
Slide-A-Lyzer™ | |
12 mL |
Bei Raumtemperatur lagern | |
Zellulosemembran, Dialyse | |
3,5 kDa | |
8 Kassetten |