Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysekassetten, 2K MWCO
Mit Slide-A-Lyzer 2K MWCO Dialysekassetten entfernen Sie Salze und kleine Kontaminanten, um die Probenreinheit und -rückgewinnung zu maximieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 66205
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10762325
  • 153.00 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Slide-A-Lyzer Dialysekassetten (2K MWCO) ermöglichen die einfache und effektive Entfernung von Salzen und kleinen Kontaminanten von Proteinen und Makromolekülen, die größer als 2.000 Dalton sind. Sie sind in vier Größen und für Probenvolumina von 0,5 bis 30 ml erhältlich. Diese Geräte sind einfacher zu verwenden als herkömmliche Dialyseschläuche und ermöglichen ein schnelles Umpuffern und eine umfassende Probenrückgewinnung.
Slide-A-Lyzer Dialyse-Kassetten bestehen aus zwei Schichten einer schwach bindenden Dialysemembran aus regenerierter Zellulose, die hermetisch abgeschlossen sind und sich zu beiden Seiten einer silikonartigen Dichtung in einem inerten Kunststoffrahmen befinden. Slide-A-Lyzer Kassetten kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz, zum Beispiel bei der Entfernung niedermolekularer Kontaminanten, beim Pufferaustausch, bei der Entsalzung, Gleichgewichtsdialyse und Aufkonzentrierung von Proben. Mithilfe einer Injektionsnadel, die an einer Spritze befestigt ist, können flüssige Proben über eine selbstschließende Dichtung problemlos hinzugefügt und entfernt werden. Membran- und Kassettenmaterial sind mit den meisten gängigen Laborchemikalien und Puffern kompatibel. Es sind keine Knoten, Klemmen oder Deckel zum Verschließen der Einheiten erforderlich, um ein Auslaufen und Probenverluste während der Dialyse zu verhindern.
Merkmale der Slide-A-Lyzer Dialysis Cassettes:
Farbcodiert– Orangefarbener Kassettenrahmen zur Kennzeichnung von Kassetten mit der Membran mit 2.000 MW Porengröße
Vier Kassettengrößen– Wählen Sie die Kassette, die Ihrem Probenvolumen am besten entspricht (0,5 bis 30 ml).
Schnelle Dialyse– Flache Kassettenkammer mit zwei Membranen bietet im Vergleich zu zylindrischen Dialyseschläuchen ein hohes Oberfläche-Volumen-Verhältnis mit maximierter Diffusionsrate
Hohe Rückgewinnung– Rechteckiges Kassettendesign maximiert die Rückgewinnung des gesamten Probenvolumens über einen der vier Injektionsanschlüsse an den Ecken
Membranspezifikationen:
Zusammensetzung: regenerierte Cellulose, synthetisiert durch Viskose-Verfahren
Dicke: 0,9 bis 1,2 mil (22,5 bis 30 µm)
Vor dem Gebrauch erforderliche Hydratationsdauer: 2 Minuten für normale Volumina oder 4 Minuten für minimale Volumina
Glyceringehalt: keiner
Schwefelgehalt: 0,169%
Schwermetallgehalt: Trace
Volumina:
• 0,5 ml = 0,1 bis 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 bis 3 ml
• 12 ml = 3 bis 12 ml
• 30 ml = 12 bis 30 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Dialysekassetten, 0,5 ml
Pufferaustausch, Protein
Cassette
Slide-A-Lyzer™
0.5 mL
Bei Raumtemperatur lagern
Zellulosemembran, Dialyse
2,0 kDa
10 Kassetten