Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Schwimmer und Spritzen als Zubehör
Artikelnummer. 10570904 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 bis 3,0 ml
12 ml
1 ml
20 ml
5 ml
Produkttyp:
Kassettenschwimmer
Kassettenspritze
Packungsgröße:
10 Stück
8 Stück
Artikelnummer. 10570904
Marke: Thermo Scientific™ 66494
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Slide-A-Lyzer Schwimmerbojen und Spritzen sind für eine Vielzahl von Dialysekassetten für Volumina von 0,1 bis 20 ml erhältlich.
Slide-A-Lyzer Dialysekassettenspritzen sind für das effiziente Laden von Proben in Slide-A-Lyzer-Kassetten und das Entfernen der Probe nach der Dialyse konzipiert. Kassetten-Schwimmerboje-Zubehör ist für die Verwendung mit Slide-A-Lyzer Dialysekassetten zum Entfernen von Kontaminanten mit geringer Molekülmasse und Durchführen von Pufferaustausch, Entsalzung und Anreicherung vorgesehen. Schwimmerbojen für Slide-A-Lyzer MINI Dialysegeräte bestehen aus LDPE (Polyethylen niederer Dichte), das mit den meisten wässrigen Pufferbedingungen kompatibel ist. Die Schwimmer lassen sich auswaschen und wiederverwenden. Mit diesen Schwimmerbojen können Anwender eine einzelne Probe (Röhrchen) oder mehrere Proben (25 Arrays) dialysieren. Die gut lesbaren Spalten- und Zeilenmarkierungen der Geräte erleichtern das Verfolgen der Kennzeichnung verschiedener Proben.
Minimieren Sie den Probenverlust in und aus Dialysekassetten für Slide-A-Lyzer mit Slide-A-Lyzer Dialysekassettenspritzen für 1 ml bis 20 ml Probenvolumina. Slide-A-Lyzer Kassettenschwimmbojen sind für schwimmende 0,5 bis 12 ml-Kassetten in Dialysat ausgelegt.
Merkmale des Slide-A-Lyzer Kassettenzubehörs:
• Spritzen eignen sich für unterschiedliche Probenvolumina
• Bojen verhindern, dass der Rührstab die Dialysemembran zerreißt
• Angepasst an die Slide-A-Lyzer Kassette – für sicheren Sitz und Minimierung des Probenverlustes
• Chemisch inert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Ausreichend für Laden von Proben in 0,5-ml-Kassetten
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Membran Dialyse
Format Kassette, Zubehör
Kapazität (metrisch) 1 ml
Produktlinie Slide-A-Lyzer
Menge 10 Spritzen
Probenvolumen (metrisch) 1 mL
Produkttyp Kassettenspritze