Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ 3,5 K MWCO MINI Dialysegeräte
Diese Einwegbecher aus Polypropylen mit integrierten, niedrig bindenden Membranen und einem Molekulargewichtgrenzwert (MWCO) von 3500 eignen sich für den Pufferaustausch.
Marke:  Thermo Scientific™ 88403
212.01 EUR gültig bis 2024-12-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "21632" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11552571
  • 318.00 € / 25 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Beschreibung
Bei den Slide-A-Lyzer MINI Dialysevorrichtungen 3,5 K MWCO handelt es sich um Einwegbecher aus Polypropylen mit integrierten schwach bindenden Membranen für die Dialyse und hohe Rückgewinnung von Proteinen und Makromolekülen von > 3,5 kDa in Volumina von 10 μl bis 2 ml. Sie wurden als praktische Möglichkeit zur Dialyse von geringvolumigen Proben von Nukleinsäuren und Proteinen ohne unnötigen Probenverlust entwickelt. Dieses Produkt ist für zahlreiche Anwendungen geeignet, z. B. für die Entfernung niedermolekularer Verschmutzungen, Umpufferung, Entsalzung, Gleichgewichtsdialyse, Mikrokonjugationsreaktionen und Aufkonzentrierung.
Die Slide-A-Lyzer MINI Dialysevorrichtungen werden in einer sauberen Umgebung hergestellt, anschließend zur Vermeidung von Kontaminationen automatisch verpackt und gebrauchsfertig ausgeliefert. Diese Dialysevorrichtungen mit 3,5 K MWCO sind in drei Größen von 0,1, 0,5 und 2 ml Fassungsvermögen erhältlich und so konzipiert, dass sie eine einfache Probenzugabe und -entnahme mit einer Standard-Laborpipette ermöglichen. Die MINI Dialysevorrichtungen sind hinreichend effektiv und komfortabel, um typische Probenentsalzungen oder Pufferaustausche in 4 bis 8 Stunden durchzuführen. Im Gegensatz zu anderen Trennvorrichtungen für kleine Proben sind hier zur Verarbeitung der geringvolumigen Proben weder Montageschritte noch Spritzenadapter oder aufwendige Arbeitsschritte erforderlich. Die regenerierte Cellulosemembran ist mit häufig verwendeten Chemikalien und Puffern kompatibel.
Merkmale der Slide-A-Lyzer MINI Dialysevorrichtungen, 3,5 K MWCO:
Drei praktische Größen – die Dialysevorrichtungen für 0,1 ml-, 0,5 ml- und 2 ml-Proben passen in standardmäßige 1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen bzw. in konische 15 ml- und 50 ml-Röhrchen
Ausgezeichnete Probenrückgewinnung – der schwach bindende Kunststoff und die kleine Membranoberfläche minimieren den Probenverlust
Einstufiges Protokoll – die Probe wird in die MINI Vorrichtung pipettiert und in das Röhrchen mit dem Dialysepuffer gegeben; es ist keine aufwendige Montage, Gerätevorbereitung oder teure Ausrüstung erforderlich.
100 % dichtigkeitsgeprüft – das innovative Design verhindert Kapillareffekte, wie sie bei selbstgebauten Anlagen auftreten können
Zeitersparnis – führt die Entsalzung von Nukleinsäuren und Proteinen (> 95 % Rückgewinnung) in weniger als 15 Minuten durch, was die Probenauflösung, -quantifizierung und -konjugation verbessert
Die MINI 0,5 ml- und 2 ml-Dialysevorrichtungen passen in die mitgelieferten konischen 15 ml- bzw. 50 ml-Röhrchen und werden durch das Einsetzen verschlossen. Die Röhrchen können sicher in standardmäßige Laborgestelle oder Schüttler eingesetzt werden. Diese Funktion spart Platz, minimiert die Gefahr von Verschüttungen oder einer Kontaminationen und macht Schwimmer oder große Pufferbecher überflüssig. Diese MINI Dialysevorrichtungen ermöglichen das Entfernen von Kontaminanten mit niedrigem Molekulargewicht, Pufferaustausch und Entsalzung innerhalb von 4 bis 8 Stunden mit Wirkungsgraden, Raten und Rückgewinnungen, die einer konventionellen Dialyse mit einem großen Dialysatvolumen sehr ähnlich sind.
Die 0,1 ml MINI Dialysevorrichtungen können verschlossen (Deckel enthalten) und in 1,5 ml-Standard-Mikrozentrifugenröhrchen eingesetzt werden. Alternativ können 25 MINI Vorrichtungen zur Dialyse von mehreren Proben in einem großen Becher in eine Slide-A-Lyzer MINI Dialyse-Schwimmvorrichtung gegeben werden.
Mit den MINI Dialysevorrichtungen, 0,1 ml, können 100 µl Glycinpuffer pH 2,8 mit 1 Liter Natriumhydrogencarbonatpuffer pH 9,4 in weniger als 10 Minuten äquilibriert werden. Wie bei allen Dialyseanwendungen hängt bei diesen Vorrichtungen die beobachtete Dialyserate für jede Probe von einer Vielzahl von Faktoren ab, einschließlich Verhältnis von Membran zu Probenvolumen, Temperatur und Rührraten, Molekulargewicht, Form, Hydratationsgrad und Ladung der Moleküle, die durch die Membranen gelangen, sowie pH-Wert, Ionenstärke und Lösungsmittelcharakteristik der verwendeten Puffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Becher, konisch
3,5 kDa
Schale
Pufferaustausch, Protein
25 Proben, je 200 bis 2000 µl
Bei Raumtemperatur lagern
Slide-A-Lyzer™
Zellulosemembran, Dialyse
MINI Dialysevorrichtung
2 mL
25 Geräte