Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ MINI Dialysegerät, 10 K MWCO, 0,1 ml
Diese Einwegbecher aus Polypropylen mit integrierten, niedrig bindenden Membranen und einem Molekulargewichtgrenzwert (MWCO) von 10.000 eignen sich für den Pufferaustausch.
Marke: Thermo Scientific™ 88404
282.64 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bei den Slide-A-Lyzer MINI Dialysevorrichtungen 10 K MWCO handelt es sich um Einwegbecher aus Polypropylen mit integrierten schwach bindenden Membranen für die Dialyse und hohe Rückgewinnung von Proteinen und Makromolekülen von größer als 10 kDa in Volumina von 10 μl bis 2 ml.
Die Slide-A-Lyzer MINI Dialysevorrichtungen wurden als praktische Möglichkeit zur Dialyse von geringvolumigen Proben von Nukleinsäuren und Proteinen ohne unnötigen Probenverlust entwickelt. Dieses Produkt ist für zahlreiche Anwendungen geeignet, z. B. für die Entfernung niedermolekularer Verschmutzungen, Umpufferung, Entsalzung, Gleichgewichtsdialyse, Mikrokonjugationsreaktionen und Aufkonzentrierung. Die Slide-A-Lyzer MINI Dialysevorrichtungen werden in einer HEPA-gefilterten/sauberen Umgebung hergestellt, anschließend zur Vermeidung von Kontaminationen automatisch verpackt und gebrauchsfertig ausgeliefert.Merkmale der Slide-A-Lyzer MINI Dialysevorrichtungen, 10K MWCO:
• Drei praktische Größen– Dialysevorrichtungen für 0,1 ml-, 0,5 ml- und 2 ml-Proben passen in standardmäßige 1,5 ml-Mikrozentrifugen und in konische 15 ml- bzw. 50 ml-Röhrchen
• Ausgezeichnete Probenrückgewinnungen– Kunststoff mit niedriger Bindung und kleine Membranflächen minimieren den Probenverlust im Vergleich zu Filtrations- und Harzsystemen
• Einstufiges Protokoll– Die Probe wird in das MINI Gerät pipettiert und in das Röhrchen mit dem Dialysepuffer gefüllt; es ist keine aufwendige Montage, Gerätevorbereitung oder teure Ausrüstung erforderlich.
• 100 % dichtigkeitsgeprüft– Das innovative Design verhindert Kapillareffekte, wie sie bei selbstgebauten Anlagen auftreten können.
• Zeitersparnis– Führt die Entsalzung von Nukleinsäuren und Proteinen (> 95 % Rückgewinnung) in weniger als 15 Minuten durch, was die Probenauflösung, Quantifizierung und Konjugation verbessert
Diese Dialysevorrichtungen mit 10 K MWCO sind in drei Größen von 0,1 ml, 0,5 ml und 2 ml Fassungsvermögen erhältlich und so konzipiert, dass sie eine einfache Probenzugabe und -entnahme mit einer Standard-Laborpipette ermöglichen. Die MINI Vorrichtungen sind hinreichend effektiv und komfortabel, um typische Probenentsalzungen oder Pufferaustausche in 4 bis 8 Stunden durchzuführen. Im Gegensatz zu anderen Trennvorrichtungen für kleine Proben sind hier zur Verarbeitung der geringvolumigen Proben weder Montageschritte noch Spritzenadapter oder aufwendige Arbeitsschritte erforderlich. Die regenerierte Cellulosemembran ist mit einer Reihe häufig verwendeter Chemikalien und Puffer kompatibel.
Die 0,1 ml MINI Dialysevorrichtungen können verschlossen (Deckel enthalten) und in 1,5 ml-Standardmikrozentrifugenröhrchen eingesetzt werden. Alternativ können 25 MINI Geräte zur Dialyse von mehreren Proben in einem großen Becher in eine Slide-A-Lyzer MINI Dialyse-Schwimmvorrichtung gelegt werden. Die MINI Dialysevorrichtungen 0,5 ml und 2 ml passen in die mitgelieferten konischen 15 ml- bzw. 50 ml-Röhrchen und werden durch das Einsetzen verschlossen. Die Röhrchen können sicher in standardmäßige Laborgestelle oder Schüttler eingesetzt werden. Diese Funktion spart Platz, minimiert die Gefahr der Verschüttung oder Kontamination und macht Schwimmvorrichtungen oder große Pufferbecher überflüssig. Diese MINI Dialysevorrichtungen ermöglichen das Entfernen von Kontaminanten mit niedrigem Molekulargewicht, Pufferaustausch und Entsalzung innerhalb von 4 bis 8 Stunden mit Wirkungsgraden, Raten und Rückgewinnungen, die einer konventionellen Dialyse mit einem großen Dialysatvolumen sehr ähnlich sind.
Mit den 0,1 ml MINI Dialysevorrichtungen können 100 µl Glycinpuffer pH 2,8 mit 1 Liter Natriumbikarbonatpuffer pH 9,4 in weniger als 10 Minuten äquilibriert werden. Wie bei allen Dialyseanwendungen hängt bei diesen Vorrichtungen die beobachtete Dialyserate für jede Probe von einer Vielzahl von Faktoren ab, einschließlich Membran-zu Probe-Volumen, Temperatur und Schüttelraten, Molekulargewicht, Form, Hydratationsgrad und Ladung der Moleküle, die durch die Membranen gelangen, sowie pH-Wert, Ionenstärke und Lösungsmittelcharakteristik der verwendeten Puffer.
Spezifikation
Becher, 50 ml konisch | |
10 kDa | |
Becher | |
2 mL | |
Bei Raumtemperatur lagern |
Slide-A-Lyzer™ | |
Zellulosemembran, Dialyse | |
Pufferaustausch, Protein | |
25 Geräte |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen