Learn More
Lenz Laborglasintrumente Manschetten mit Griffkragen
Artikelnummer. 11532344
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
NS 24/29
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11532344
Marke: Lenz Laborglasintrumente 01101724
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit bei Betriebstemperaturen von -200 bis +260 °C
  • Robuste Bauweise für den Dauereinsatz
  • Mit Griffkragen und Dichtringen für ausgezeichnete Dichtheit
Spezifikation
Material PTFE
Anzahl Standard-Konusverbindungen NS 24/29