Learn More
Sampling Systems™ Griffe und Verlängerungsstangen für Hülsen-Probenehmer
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
1000 mm
1.500 mm
Enthält:
Strapazierfähige Verlängerungsstange
Strapazierfähiger Handgriff
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus hochwertigem316L-Edelstahl
- Glänzende Oberfläche
- Punktmessung
- Anwenderfreundlich
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probenehmer mit Hülse |
| Material | Edelstahl (316L) |
| Enthält | Strapazierfähiger Handgriff |
| Ausführung | Glänzend |
| Länge (metrisch) | 1.500 mm |