Learn More
Bohlender™ Hülsennut
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus PTFE mit Dichtringen(“Rippen”) an der Außenseite
- Ohne Greifring und daher mit Verbindungsklemmen verwendbar.
- Für Vakuum bis 0.1 mbar
- Temperaturbereich: -200 bis + 250 °C
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Vakuum-geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotationsverdampfer |
| Material | PTFE |
| Produkttyp | Hülsennuten |
| Menge | Je 1 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -200 °bis +250 °C |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | NS 71/51 |