Learn More
Thermo Scientific™ Slanetz and Bartley Medium
Description
Detect and enumerate enterococci from water and food samples with Thermo Scientific™ Slanetz and Bartley Medium. Slanetz and Bartley1 originally devised this medium to detect and enumerate enterococci by the technique of membrane filtration, but it has also proved useful as a direct plating medium2,3. The medium is very selective for enterococci, and when it is incubated at elevated temperatures (44-45°C), all red or maroon colonies may be accepted as presumptive enterococci4,5. The medium has been tested in accordance with the methods described in ISO 7704:2023.
Im The Environment Agency Microbiology of Drinking Water 20026 wird die Verwendung von Slanetz und Bartley-Medium für die Bestimmung der Enterokokken in der Wasserversorgung empfohlen, ebenso wie die ISO in der Norm für die Wasserqualität7.
Das Wasser wird durch einen Membranfilter gefiltert, der dann auf die Oberfläche einer gut getrockneten Platte des Mediums gelegt wird. Die Platten werden bei 35 °C 4 Stunden lang inkubiert und dann bei 44 bis 45 °C 44 Stunden. Die Membranen werden mit einer Handlinse in gutem Licht untersucht, und alle roten oder kastanienbraunen Kolonien werden als Enterokokken gezählt.
Die Lebensmittelproben können für Enterokokken nach der vom Nordic Committee of Food Analysis3 vorgeschlagenen Methode untersucht werden. Die Proben werden homogenisiert und so mit physiologischer Kochsalzlösung verdünnt, dass nur 15 bis 150 Kolonien auf jeder Petrischale wachsen. Homogenate oder Verdünnungen werden mit einem Glasstab gleichmäßig über die Agaroberfläche verteilt und können eingeweicht werden. Schalen werden invertiert und bei 35 °C 48 Stunden nkubiert, danach werden typische Kolonien (rosa oder dunkelrot, mit einem schmalen weißlichen Rand) gezählt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Specifications
Specifications
| Farbe | Beige bis beige rot, transparent |
| Inhalt und Lagerung | 6°bis 12 °C |
| Beschreibung | Slanetz und Bartley-Medium |
| Format | 90mm-Einzelplatte |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Füllvolumen | 17 mL |
| Füllgewicht | 17 g ± 5 % |
| Verpackungsart | Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
| Menge | 10 St./Packung |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.