Learn More
asecos™ SL-CLASSIC-UB Untertischschrank für Säuren und Basen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15985696 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Konfiguration:
1 Ausziehboden mit Bodenauffangwanne aus PP, Beladungsfähigkeit: 25 kg, Kapazität: 11 Liter (Platte mit Melaminharzbeschichtung/PP)
2 Ausziehboden mit Bodenauffangwanne aus PP, Beladungsfähigkeit: 25 kg, Kapazität: 11 Liter (Platte mit Melaminharzbeschichtung/PP)
2 Ausziehböden (Platte mit Melaminharzbeschichtung/PP)
4 x ausziehbarer Boden (Platte/PP)
Material:
FP-Platte
Pulverbeschichtetes Stahlblech
Spanholz
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Verwendung in Innenräumen
Artikelnummer. 15985696
Marke: asecos™ 3062389230624
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Nur für Verwendung in Innenräumen
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von aggressiven, nicht-entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Funktion/Aufbau
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Spezialplatten aus hochbeständigem Melaminharz
  • Anwenderfreundlich: Zugang zu allen Behältern; Flügeltür mit 93°-Öffnungswinkel; Schrankinneres vollständig einsehbar
  • Kein unbefugter Zugang: abschließbare Tür mit Zylinderschloss und Sperrzustandsanzeige (rot/grün)
  • Mobil: Rollen mit Sockelblende (optional erhältlich) für das einfache Verschieben des Schrankes
  • Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 50) an ein technisches Abluftsystem
Zertifikate
  • Typentest gemäß
  • EN 16121/16122
  • GS-zertifiziert
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität konform mit DIN EN16121/16122, GS-zertifiziert
Konfiguration 1 Ausziehboden mit Bodenauffangwanne aus PP, Beladungsfähigkeit: 25 kg, Kapazität: 11 Liter (Platte mit Melaminharzbeschichtung/PP)
Außentiefe (metrisch) 570 mm
Innentiefe (metrisch) 531 mm
Beschreibung Die Auszugswanne besteht aus Platten mit Melaminharzbeschichtung/PP.
Abmessungen (T x B x H) innen 531 x 488 x 562 mm
Abmessungen (T x B x H) 570 x 590 x 600 mm
Ausführung der Tür Flügel, Scharniere rechts
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von aggressiven, nicht-entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Außenhöhe (metrisch) 600 mm
Innenhöhe (metrisch) 562 mm
Tragkraft 25 kg/11 L
Modell SL.060.059.UB.TR
Anzahl Türen 1
Anzahl Einschübe 1
Einschubtyp Ausziehbar
Oberflächenbeschichtung Melaminharz, laminiert
Gewicht (metrisch) 48,50 kg
Außenbreite (metrisch) 590 mm
Innenbreite (metrisch) 488 mm
Farbe Hellgrau
Außentiefe (angloamerikanisch) 22.44 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 23.62 in.
Material Spanholz
Produkttyp Untertischschrank für Säuren und Alkalien
Außenbreite (angloamerikanisch) 23.23 in.