Learn More
Asecos™ SL-CLASSIC-UB Sicherheitsschränke, Untertisch-Montage, mit 3 Türen
Für die sichere und sachgerechte Lagerung aggressiver, nicht brennbarer Gefahrstoffe in Arbeitsbereichen unter Werkbänken und Abzügen.
N.V.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | TRGS 510 |
---|---|
Farbe | Hellgrau |
Abmessungen (T x B x H) | 570 x 1400 x 600 mm |
Abmessungen (T x B x H) innen | 531 x 489 x 562 mm |
Material | Melaminharz |
Produktcode | Marke | Tragkraft | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tragkraft | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15955770
|
Asecos™
3061689230618 |
4 Ausziehböden: je 25 kg/11 l, maximale Belastung: 100 kg |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15874178
|
Asecos™
3061689230617 |
2 Ausziehböden: je 25 kg/11 l, maximale Belastung: 100 kg |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Untertischschränke komplett aus Melaminharz und schwer entflammbaren Spezialplatten
- Sichere und getrennte Lagerung – Säuren und Laugen können separat gelagert werden
- Zwei hermetisch getrennte Staufächer, integriertes Belüftungs- und Belüftungssystem, Korrosionsbeständigkeit der metallfreien Luftkanäle
- Gemäß TRGS 510
- In den Schrankboden sind Verstellhilfen integriert, die einen schnellen und effektiven Ausgleich von Bodenunebenheiten ermöglichen
- Für innen sind herausziehbare Einlegeböden und Auffangwannen am Boden erhältlich
- Keine unbefugte Verwendung – Türen mit Profilzylinder abschließbar (Integration in ein bestehendes Sperrsystem möglich)
- Belüftung: Integrierte metallfreie Luftkanäle, die für den Anschluss an eine technische Abgasanlage mit nur einem Ablufteingang geeignet sind
Spezifikation
TRGS 510 | |
570 x 1400 x 600 mm | |
Melaminharz | |
Flügel | |
3 |
Hellgrau | |
531 x 489 x 562 mm | |
Sicherheitsschrank | |
Lagerung aggressiver und nicht entzündlicher gefährlicher Stoffe |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Asecos™ SL-CLASSIC-UB Sicherheitsschränke, Untertisch-Montage, mit 3 Türen