Learn More
Notrax Skywalker HD™ Platten aus FR-Nitrilkautschuk mit Blasenmuster
Die strapazierfähigen Gummiplatten lassen sich einfach zusammensetzen, um große Bereiche oder einzelne Arbeitsplätze abzudecken. Ergonomisches Design dank einer 13 mm dicken Arbeitsplattform mit Blasenmuster für maximale Entlastung bei Ermüdung in trockenen Industrieumgebungen.
Marke: Notrax 465S0033BL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die strapazierfähigen Gummiplatten mit einer Größe von 91 x 91 cm lassen sich einfach zusammensetzen, um große Bereiche oder einzelne Arbeitsplätze abzudecken
- Ergonomisches Design dank einer 13 mm dicken Arbeitsplattform mit Blasenmuster für maximale Entlastung bei Ermüdung in trockenen Industrieumgebungen
- Ein geprägtes Raster mit 30 x 30 cm-Abschnitten auf der Rückseite der Matte ermöglicht eine schnelle und einfache weitere Anpassung
- Die aufsteckbaren, abgeschrägten Kanten minimieren Stolpergefahren und ermöglichen Innen- und Außenecken
- Rutschfestigkeit R9 nach DIN 51130
- Zusammensetzung aus 100 % Nitrilkautschuk
- Brandklasse Bfl-S1 nach EN 13501-1 getestet
- Beständig gegen die meisten Industrieöle und geeignet für Schweißbereiche
Spezifikation
Schwarz | |
91 cm | |
Matten für Industrie und Gewerbe |
36 in. | |
Feuerhemmende Zusammensetzung aus Nitrilkautschuk | |
91 cm |