Learn More
Notrax Skystep™ Ergonomic Rubber Mat with Moulded Edges
Artikelnummer. p-7227284
Click to view available options
Länge (metrisch):
90 cm
120 cm
150 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17792128
Marke: Notrax 455S0023BL
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ergonomically and economically engineered, the Skystep™ is designed to suction to the ground to prevent the mat from shifting while trapping air in its chambers. These air pockets combined with the resiliency of the rubber create an ultimate cushioning effect while keeping the mat lightweight.
  • Die auf Ergonomie und Wirtschaftlichkeit ausgelegte Skystep™ Matte nutzt die Kraft der Luft
  • Skystep™ ist so konzipiert, dass sich die Matte am Boden festsaugt, um ein Verrutschen zu verhindern, während Luft in ihren Kammern eingefangen wird
  • Diese Lufttaschen in Kombination mit der Elastizität des Gummis sorgen für einen ultimativen Polsterungseffekt und ermöglichen ein geringes Gewicht der Matte
  • Mit abgeschrägten Kanten an allen vier Seiten, um Stolpern auf der Matte zu verhindern
  • Einfache Verlegung, keine Installation erforderlich
  • Rutschfestigkeit R9 nach DIN 51130 und BG-Regel BGR181
  • Frei von DOP, frei von DMF, frei von ozonabbauenden Stoffen, frei von Silikon und frei von Schwermetallen
  • Zusammensetzung aus 100 % Naturkautschuk
  • Allgemeine Verwendungszwecke
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 90 x 60 cm
Farbe Schwarz
Länge (angloamerikanisch) 35 in.
Länge (metrisch) 90 cm
Material Naturkautschuk
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 60 cm