Learn More
Notrax Sky Trax™ Top-of-the-Line Ergonomic Experience, Gray
Artikelnummer. p-7227293
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
91 x 200 cm
300 x 91 cm
2194 x 60 cm
2194 x 91 cm
2194 x 122 cm
2194 x 152 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17762268
Marke: Notrax 782S0023GY
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Heavy duty industrial anti-fatigue mat. Tough laminated top surface with ergonomic bubble pattern for extra comfort while standing. RedStop™ slip-resistant backing that prevents the mat from shifting.
  • Ein ergonomisches Design auf höchstem Niveau, das Komfort, Langlebigkeit und Sicherheit vereint
  • Sky Trax™ ist für diejenigen konzipiert, die bei keinen dieser Kriterien Kompromisse eingehen möchten
  • Ergonomisches Design dank einzigartigem Blasenmuster und 19 mm dicker Arbeitsplattform
  • Kombination aus besonders strapazierfähiger Oberfläche und einer äußerst widerstandsfähigen mikrozellulären Vinylbasis für maximale Erholung bei Ermüdung
  • Ausgelegt auf Rutschfestigkeit und Bewegungsfreiheit; Testergebnis R9 nach DIN 51130 und BG-Regel BGR181
  • Mit rutschfester RedStop™ Rückseite, um ein Verrutschen der Matten zu verhindern
  • Erhältlich mit gelben Rändern entlang der Seiten, gemäß OSHA-Code 1910-144
  • Abgeschrägte Kanten auf allen vier Seiten, um Stolpergefahren zu minimieren
  • Lebenslange Garantie auf Uni-Fusion™ Laminiertechnologie
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 91 x 60 cm
Farbe Grau
Länge (angloamerikanisch) 36 in.
Länge (metrisch) 91 cm
Material PVC auf mikrozellulärer Vinylbasis
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 60 cm