Learn More
Thermo Scientific™ SkanIt™ Software for Microplate Readers
Artikelnummer. p-4530526 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Enthält:
SkanIt SW (Drug Discovery Edition)
SkanIt SW (Forschungsversion)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15330797
Marke: Thermo Scientific™ 5187139
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Steuerung von Mikrotiterplatten-Lesegeräten und die Datenverarbeitung ist dank der SkanIt Software einfach und intuitiv. Sie bietet ausgezeichnete Anwenderfreundlichkeit und Flexibilität, selbst für die anspruchsvollsten Mikrotiterplatten-Assays. Die Skanit Software unterstützt Sie bei der Optimierung Ihrer Forschung mit einem leicht lesbaren visuellen Arbeitsablauf, einer mühelosen Datenanalyse und flexiblen Exportfunktionen.
Mit der SkanIt Software haben Sie die volle Kontrolle über die Geräteeinstellungen für alle Thermo Scientific™ Mikrotiterplatten-Lesegeräte.  Die SkanIt™ Software optimiert den Einsatz der Gerätefunktionen, ermöglicht ein visuelles Einrichten des Arbeitsablaufs und vereinfacht das Reduzieren und Exportieren von Daten. Die Bedienung ist einfach und unkompliziert, selbst für neue Benutzer, die nur grundlegende Lesefunktionen benötigen. SkanIt Software ist in zwei Editionen erhältlich: Einer Forschungsausgabe für Wissenschaftler, die in der Life-Science-Forschung arbeiten, und einer Arzneimittelforschungs-Edition mit Funktionen zur Konformität mit FDA 21 CFR Part 11. Das Skanit Software-Upgrade-Paket wurde speziell für die nicht mehr erhältlichen Mikrotiterplatten-Lesegeräte Thermo Scientific Fluoroskan, Fluoroskan FL und Luminoskan entwickelt, um die Verwendung der Skanit Software und die USB-Verbindung zwischen Gerät und PC zu ermöglichen.
Nachfolgend sind die wichtigsten Funktionen der SkanIt Software aufgeführt. Weitere Informationen zu den Vorteilen der Software finden Sie unter SkanIt Mikrotiterplatten-Lesegerät-Software. Weitere Informationen zu den Mikrotiterplatten-Lesegeräten mit SkanIt Software finden Sie unter Thermo Scientific Mikrotiterplatten-Lesegeräte.
  • Die Mehrgeräte-Softwareplattform ist mit allen Thermo Scientific Mikrotiterplatten-Lesegeräten kompatibel
  • Open License-Software für eine unbegrenzte Installation auf mehreren Computern
  • Research Edition for Life Sciences; Drug Discovery Edition mit Funktionen für die Einhaltung von FDA 21 CFR Part 11
  • Sprachvarianten der Benutzeroberfläche: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Russisch, Japanisch und Chinesisch
  • Roboter-Automatisierungsschnittstelle
  • Durchsuchbare SkanIt Cloud Library mit gebrauchsfertigen Protokollen einschließlich Berechnungen
  • Messsitzungen sind einfach einzurichten und zu navigieren
  • Das intuitive virtuelle Pipettierwerkzeug unterstützt Sie bei der Definition des Plattenlayouts
  • Geeignet für Endpunkt-, kinetische, spektrale, Mehrpunktmessungen von unten und kinetisch-spektrale Messungen
  • Integrieren Sie Berechnungen für eine schnelle und genaue Datenanalyse, einschließlich:
    • Analyse von Parallel-Linien
    • Enzymkinetik Km und Vmax
    • Z-Faktor
    • Lineare und logistische Kurve passend zur Extrapolation
  • Messungen mit einer oder mehreren Wellenlängen und Messfunktionen für mehrere Technologien
  • Datenübertragung in eine Excel-Datei mit nur einem Klick
  • Manueller oder automatischer Datenexport in die Dateiformate .xlsx, .pdf, .xml und .txt
  • Automatisches Laden von Messdaten in eine vordefinierte Excel-Vorlagendatei
  • Das SkanIt Software-Upgrade-Paket ist mit den nicht mehr erhältlichen Mikrotiterplatten-Lesegeräten Fluoroskan, Fluoroskan FL und Luminoskan kompatibel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält SkanIt SW (Forschungsversion)
Zur Verwendung mit (Geräte) Varioskan LUX, Fluoroskan, Fluoroskan FL, Luminoskan, Multiskan Sky, Multiskan FC, Multiskan GO, Varioskan ALF, Fluoroskan, Fluoroskan FL, Luminoskan, Multiskan Sky, Multiskan SkyHigh, Multiskan FC, Multiskan GO
Typ Software für Mikrotiterplatten-Lesegerät