Learn More
SIRT5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen SIRT5
Konzentration 0.27 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16894154
Unterlagen ansehen
Proteintech
15122-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16884154
Unterlagen ansehen
Proteintech
15122-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
SIRT5 is a human member of a family of proteins called Sirtuins (Sir2-like proteins) and are present in prokaryotes and eukaryotes. All Sir2-like proteins have a sirtuin core domain, which contains a series of sequence motifs conserved in organisms ranging from bacteria to humans. Bacterial, yeast and mammalian sirtuins are able to metabolize NAD and possibly at as mono-ADP-ribosyltransferases. The enzymatic function of sirtuins is not yet completely understood but recent reports of histone-activated Sir2-mediated NAD metabolism and NAD-activated Sir2-mediated histone deacetylation suggest a possible coupled reciprocal activation mechanism involving interactions of Sir2 with NAD and the N epsilon-acetyl-lysine groups of acetylated histones.
Spezifikation
Spezifikation
SIRT5
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
Q68FX9, Q8K2C6, Q9NXA8
23408, 306840, 68346
SIRT5 Fusion Protein Ag7195
Primary
-20°C
SIRT5
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
SIR2 like protein 5, SIR2L5, SIRT5
Sirt5
IgG
Antigen Affinity Chromatography