Learn More
Poulten Graf™ Einmalspritze, zweiteilig, mit Luer-Ansatz
Artikelnummer. 10076041
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 bis 12 ml
2 bis 3 ml
20 bis 24 ml
5 bis 6 ml
50 bis 60 ml
Packungsgröße:
100 Stück
30 Stück
Artikelnummer. 10076041
Marke: Poulten Graf™ 7 41006
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie diese Spritzen für Anwendungen in der Veterinärmedizin. Poulten Graf™ Einmalspritzen, zweiteilig, mit Luer-Ansatz sind PVC-frei und nicht toxisch, steril verpackt und werden in Blisterpackungen geliefert. Die Einmalspritzen sind extrem dicht und haben einen transparenten, leichtgängigen Zylinder.
  • Hergestellt gemäß DIN 13098
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen, mit oder ohne Nadel
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität CE
Material Polypropylene
Beschreibung Siebdruckgraduierung
Produkttyp Zweiteilige Spritze mit Luer-Spitze
Einwegprodukt Ja
Menge 100/Pckg.
Volumen (metrisch) 10 bis 12 ml
Anschlusstyp Luer-Spitze
Graduated Ja
Sterilität Steril