Learn More
Masterflex™ Einweg-Flussrohrsensoren
Artikelnummer. 16609872
Click to view available options
Wasserflussrate:
0,03 bis 2 LPM
0,06 bis 2 LPM
0,50 bis 20 LPM
1,50 bis 40 LPM
3 bis 200 LPM
Typ:
Flusssensor
Material:
PFA
PVDF
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16609872
Marke: Masterflex™ 2450705
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bauen Sie ein komplettes, einfach zu bedienendes Durchflusssensorsystem auf, das an jede gewünschte Anwendung angepasst werden kann
  • Modulare austauschbare Durchflusssensorsysteme mit Einweg-Design
  • Genaue Messwerte bei niedrigem Durchfluss:  ±1 %
  • Kostengünstige Einweg-Durchflussschläuche für eine optimale kontaminationsfreie Produktion
  • Ideal für Einweg-Anwendungen, aber auch für Langzeitmessungen geeignet
  • Durchflussrohre und Turbinensensoren werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und getestet
Spezifikation
Displaytyp Keine
Spannung 5 bis 24 VDC
Typ Flusssensor
Wasserflussrate 0,06 bis 2 LPM
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 176 °F
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 80 °C
Material PFA