Learn More
Thermo Scientific™ Single-Use BioProcess Container, 2D, Aegis™ 5-14, 2 ports
Der Thermo Scientific Einweg-BPC besteht aus Aegis 5-14 Folie, einer einbahnigen, fünflagigen Folie ohne tierische Bestandteile.
160.00 € - 525.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17899756
|
Thermo Scientific™
SH31265.11 |
50 mL |
160.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
17809696
|
Thermo Scientific™
SH31265.12 |
100 mL |
190.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
17829766
|
Thermo Scientific™
SH31265.13 |
250 mL |
433.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
17839766
|
Thermo Scientific™
SH31265.14 |
500 mL |
502.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
17899686
|
Thermo Scientific™
SH31265.15 |
1 L |
525.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
17849776
|
Thermo Scientific™
SH31265.16 |
2 L | N/A | N/A | N/A | |||||
17859776
|
Thermo Scientific™
SH31265.17 |
3 L |
520.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
Beschreibung
The Thermo Scientific Single-Use BPC is composed of Aegis 5-14 film, a single-web, five-layer, animal-origin free film.
Features:
• All BPCs are constructed in an ISO 7 (Class 10,000) cleanroom, which complies with cGMP standards.
• Manufactured with industry-leading Aegis 5-14 film
• C-flex tubing that can be used with tubing welder and various connection options
• Flexible and economic solution to update or increase your bioreactor capacity
• Suitable for both suspension and adherent cultures
• Configurable to meet your process needs, including options for single-use sensing (DO, pH, and pressure)
Customize standard BPC systems for optimized single-use technology
Choose from a large component library – with over 2,000 unique components that include:
• Fittings—straight, reducing, elbow, T-style, X-style, and cross-style.
• Connectors—quick connectors/disconnectors, aseptic connectors and disconnectors, steam-to and steam-through connectors.
• Filters—used for bioburden reduction; sterilization grade filters and gas filters.
• Tubing—thermoplastic elastomers, platinum-cured silicone.
• Sample ports—septum-style and needle-free ports.
• Clamps—sliders, pinch, and crimp bands.
Spezifikation
TPE |