Learn More
Fisherbrand™ Pipetten
Saugen und dispensieren Sie viskose Flüssigkeiten auf präzise und zuverlässige Weise. Die Fisherbrand™ Einkanalpipette verfügt über einen Sperrzähler, um versehentliche Volumenänderungen zu verhindern. Das leichte, ergonomische Design minimiert Verletzung durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom).
Marke: Fisherbrand™
52.24 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21640" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.21600kg
Beschreibung
- Präzises und zuverlässiges Pipettieren
- Möglichkeit des Rückwärtspipettierens für präzises Ansaugen und Dispensieren viskoser Flüssigkeiten
- Der innovative weiche Griff verhindert die Wärmeübertragung auf interne Komponenten und gewährleistet so die präzise Pipettennutzung
- Sperrmechanismus der Pipetten mit variablem Volumen verhindert Volumenänderungen beim Pipettieren
- Bequemes und müheloses Pipettieren - leichtes/ergonomisches Design für einfache Anwendung verhindert Handüberlastung. Ergonomische niedrige Kolbenkraft minimiert RSI (Verletzung durch wiederholte Belastung)
- Pipette ist vollständig autoklavierbar für sterile Handhabung
- Einfache und schnelle Wartung und Einstellung mit dem im Lieferumfang enthaltenen Demontage- und Kalibrierungswerkzeug
- Kein Probenverlust - das Ausblas-System gibt auch den letzten Tropfen ab
- Erfüllt folgende Standards: DIN EN ISO8655 -1 | DIN EN ISO8655 -2 | DIN EN ISO8655 -6 | EU-Richtlinie98 /79 /EG
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Steril | |
1000 bis 5000 μl | |
50 μ l | |
2 Jahre |
1 | |
Manuelle Pipette | |
Gegenverschlussmechanismus, Zerlegungs- und Kalibrierwerkzeug, Probenbeutel mit Spitzen, Fett | |
Je 1 |