Learn More
Fisherbrand™ Pipetten
Artikelnummer. 10464412 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 10 μl
100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl
200 bis 1000 μl
2 bis 20 μl
500 bis 5000 μL
50 bis 200 μl
5 bis 50 μl
Schritten:
0,01 μl
0.50 μ l
0.5 μ l
1,0 μl
5,0 μl
50 μ l
Packungsgröße:
1 Stück
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 10464412
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Saugen und dispensieren Sie viskose Flüssigkeiten auf präzise und zuverlässige Weise. Die Fisherbrand™ Einkanalpipette verfügt über einen Sperrzähler, um versehentliche Volumenänderungen zu verhindern. Das leichte, ergonomische Design minimiert Verletzung durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom).
  • Präzises und zuverlässiges Pipettieren
  • Möglichkeit des Rückwärtspipettierens für präzises Ansaugen und Dispensieren viskoser Flüssigkeiten
  • Der innovative weiche Griff verhindert die Wärmeübertragung auf interne Komponenten und gewährleistet so die präzise Pipettennutzung
  • Sperrmechanismus der Pipetten mit variablem Volumen verhindert Volumenänderungen beim Pipettieren
  • Bequemes und müheloses Pipettieren - leichtes/ergonomisches Design für einfache Anwendung verhindert Handüberlastung. Ergonomische niedrige Kolbenkraft minimiert RSI (Verletzung durch wiederholte Belastung)
  • Pipette ist vollständig autoklavierbar für sterile Handhabung
  • Einfache und schnelle Wartung und Einstellung mit dem im Lieferumfang enthaltenen Demontage- und Kalibrierungswerkzeug
  • Kein Probenverlust - das Ausblas-System gibt auch den letzten Tropfen ab
  • Erfüllt folgende Standards: DIN EN ISO8655 -1 | DIN EN ISO8655 -2 | DIN EN ISO8655 -6 | EU-Richtlinie98 /79 /EG
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Anzahl Kanäle 1
Sterilität Steril
Typ Manuelle Pipette
Volumen (metrisch) 200 bis 1000 μl
Enthält Gegenverschlussmechanismus, Zerlegungs- und Kalibrierwerkzeug, Probenbeutel mit Spitzen, Fett
Schritten 5,0 μl
Menge Je 1
Gewährleistung 2 Jahre