Learn More
Gilson™ Einkanalpipette PIPETMAN™ M
Die Gilson™ Einkanalpipette PIPETMAN™ M ist eine Bluetooth™-fähige elektronische Pipette, die Genauigkeit und Präzision sowohl im Standard- Pipettiermodus als auch beim wiederholenden Pipettieren bietet.
770.00 € - 895.00 €
Spezifikation
Kompatible Spitzen | Universal |
---|---|
Verstellbarer Spitzenabstand | Nein |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit | Pipettenspitze, mit TRACKMAN™ verbunden |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16348147
![]() |
Gilson™
F81040 |
0,5 bis 10 μl |
770.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16358147
![]() |
Gilson™
F81041 |
2 bis 20 μl |
826.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16368147
![]() |
Gilson™
F81042 |
5 bis 100 μl |
826.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16378147
![]() |
Gilson™
F81043 |
20 bis 200 μl |
826.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16388147
![]() |
Gilson™
F81044 |
20 bis 300 μL |
770.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16398147
![]() |
Gilson™
F81045 |
100 bis 1200 μL |
895.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16308157
![]() |
Gilson™
F81046 |
500 bis 5000 μL |
770.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16318157
![]() |
Gilson™
F81047 |
1 bis 10 ml |
770.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Ermöglicht akkurates und präzises Pipettieren
- Der motorisierte Kolben ermöglicht eine hohe Reproduzierbarkeit und Genauigkeit beim Pipettieren in allen Modi
- In Verbindung mit TRACKMAN™ Connected und seiner PipettePilot™ -Anwendung reduziert PIPETMAN™ M Connected die Gefahr menschlichen Versagens, indem verifizierbare Pipettierparameter und -befehle in die Pipette transferiert werden
- Verbesserte Funktionalität
- Die intuitive Benutzeroberfläche verfügt über fünf Pipettiermodi für eine Vielzahl von Anwendungen: Pipettieren, wiederholendes Pipettieren, gemischt, Rückwärtspipettieren und benutzerdefiniert
- Erstellen und transferieren Sie bis zu 10 benutzerdefinierte Protokolle von der PIPETMAN™ M Connected Software in Ihre Pipette
- Die Bluetooth™ -Verbindung ermöglicht die Kommunikation mit TRACKMAN™ Connected und hilft Ihnen dabei, Sie durch Ihr Protokoll zu führen und Ihnen mitzuteilen, wo, wann und wie viel Sie mit Echtzeit-Interaktionen pipettieren müssen
- Einfache und komfortable Bedienung
- Saugen und dispensieren Sie mit nur einem Klick auf die Drucktaste und werfen Sie die Spitzen einfach aus
- Das leichte und ergonomische Design liegt komfortabel in der Hand und sorgt so für maximalen Pipettierkomfort
Spezifikation
Universal | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Pipetman M | |
Unsteril | |
Pipettenspitzen, TRACKMAN™ Angeschlossen | |
12,75 in. | |
8 in. | |
6.4 cm | |
Zertifizierte Qualität |
Nein | |
Pipettenspitze, mit TRACKMAN™ verbunden | |
1 | |
Ja | |
Pipette | |
1 Jahr | |
32.4 cm | |
2,5 in. | |
3,7 V und 420 mAh (1,55 Wh) |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ Einkanalpipette PIPETMAN™ M