Learn More
Gilson™ Einkanalpipette PIPETMAN™ M
Die Gilson™ Einkanalpipette PIPETMAN™ M ist eine Bluetooth™-fähige elektronische Pipette, die Genauigkeit und Präzision sowohl im Standard- Pipettiermodus als auch beim wiederholenden Pipettieren bietet.
Marke: Gilson™ F81041
725.54 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24312" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ermöglicht akkurates und präzises Pipettieren
- Der motorisierte Kolben ermöglicht eine hohe Reproduzierbarkeit und Genauigkeit beim Pipettieren in allen Modi
- In Verbindung mit TRACKMAN™ Connected und seiner PipettePilot™ -Anwendung reduziert PIPETMAN™ M Connected die Gefahr menschlichen Versagens, indem verifizierbare Pipettierparameter und -befehle in die Pipette transferiert werden
- Verbesserte Funktionalität
- Die intuitive Benutzeroberfläche verfügt über fünf Pipettiermodi für eine Vielzahl von Anwendungen: Pipettieren, wiederholendes Pipettieren, gemischt, Rückwärtspipettieren und benutzerdefiniert
- Erstellen und transferieren Sie bis zu 10 benutzerdefinierte Protokolle von der PIPETMAN™ M Connected Software in Ihre Pipette
- Die Bluetooth™ -Verbindung ermöglicht die Kommunikation mit TRACKMAN™ Connected und hilft Ihnen dabei, Sie durch Ihr Protokoll zu führen und Ihnen mitzuteilen, wo, wann und wie viel Sie mit Echtzeit-Interaktionen pipettieren müssen
- Einfache und komfortable Bedienung
- Saugen und dispensieren Sie mit nur einem Klick auf die Drucktaste und werfen Sie die Spitzen einfach aus
- Das leichte und ergonomische Design liegt komfortabel in der Hand und sorgt so für maximalen Pipettierkomfort
Spezifikation
Universal | |
Autoklavierbar | |
Single-use | |
Polypropylen | |
1 | |
Ja | |
Pipette | |
Pipettenspitzen, TRACKMAN™ Angeschlossen | |
12,75 in. | |
8 in. | |
6.4 cm | |
Zertifizierte Qualität |
Nein | |
Gelb | |
Pipettenspitze, mit TRACKMAN™ verbunden | |
P20M BT | |
Pipetman M | |
Unsteril | |
2 bis 20 μl | |
1 Jahr | |
32.4 cm | |
2,5 in. | |
3,7 V und 420 mAh (1,55 Wh) |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%