Learn More
Thermo Scientific™ Einzelzellen-Probenhalter für GENESYS™ und BioMate™160 Spektralphotometer
Vereinfachen Sie die Probennahme mit einfachem Zugriff
Marke:  Thermo Scientific™ 840-299000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15896085
  • 476.25 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
Machen Sie das Beste aus jeder Probe. Das Zubehör für Thermo Scientific™ GENESYS™ UV-Vis Spektralphotometer wurde entwickelt, um Ihnen ein intelligenteres und einfacheres Arbeiten zu ermöglichen. Wir bieten eine breite Auswahl an Optionen an, um Ihre Anforderungen an Messungen zu erfüllen. Das kabellose Snap-In-Design ermöglicht einen einfachen Austausch von Zubehör.
Wir bieten Einzelzellen-Lösungen für die Messung verschiedener Probentypen.
Holen Sie das Beste aus Ihren Messungen heraus – mit Zubehör für die GENESYS Vis/UV-Vis Spektralphotometer Produkte. Vereinfachen Sie die Probennahme mit einfachem Zugriff, Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten, um Ihren unterschiedlichen Testanforderungen gerecht zu werden.
Spezifikation
Spezifikation
Küvettenhalter im Beckman-Stil
Küvettenhalter im Beckman-Stil
GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spektralphotometer
Kurze Mikrozellen im Beckman-Stil