Learn More
Thermo Scientific™ Einzelzellen-Probenhalter für GENESYS™ und BioMate™160 Spektralphotometer
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
840-303600 Basis für Vier-Positions-Karussel
GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spektralphotometer
GENESYS 30/40/50 Spektralphotometer
SPECTRONIC 200 und GENESYS 30/40/50 Spektralphotometer
Typ:
Einweg-Mikroküvettenhalter
Einzelküvetten-Probenhalter
Individuell anpassbarer Filterhalter
Küvettenhalter im Beckman-Stil
Küvettenhalter, langer Pfad
Probenhalter für Folie/Filter
Reagenzglas- und Fläschchenhalter
Schlauchein-/ausgabekit
Teströhrchenkappe
Zylindrischer Zellenhalter
Aufnahmevermögen:
10 mm-Küvette (1)
Einweg-Mikroküvetten, 50 μl Uvettes™ aus Kunststoff
Einzelküvette oder Reagenzgläser mit 10 mm Durchmesser
Filter mit einer Dicke bis zu 10 mm
Filter/Linsen bis zu 50 mm lang x 80 mm hoch x 6 mm dick
Filter/Linsen, bis 50 mm x 80 mm x 10 mm (LxHxD). Mindestfiltergröße 18 mm.
Hohe Röhrchen und Fläschchen (Deckel offen)
Kurze Mikrozellen im Beckman-Stil
Küvette, 10 bis 100 mm (1)
Küvette, 20 bis 100 mm (1)
Reagenzgläser und Küvetten, Durchmesser 12 bis 25 mm
Vierkant-Küvette, 10 mm Pfadlänge
Zu- und Ablaufschläuche (im Lieferumfang enthalten)
Zylindrische 5 bis 100 mm-Zellen
Zylindrische Küvette, 5 bis 100 mm (1)
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
Machen Sie das Beste aus jeder Probe. Das Zubehör für Thermo Scientific™ GENESYS™ UV-Vis Spektralphotometer wurde entwickelt, um Ihnen ein intelligenteres und einfacheres Arbeiten zu ermöglichen. Wir bieten eine breite Auswahl an Optionen an, um Ihre Anforderungen an Messungen zu erfüllen. Das kabellose Snap-In-Design ermöglicht einen einfachen Austausch von Zubehör.
Wir bieten Einzelzellen-Lösungen für die Messung verschiedener Probentypen.
Holen Sie das Beste aus Ihren Messungen heraus – mit Zubehör für die GENESYS Vis/UV-Vis Spektralphotometer Produkte. Vereinfachen Sie die Probennahme mit einfachem Zugriff, Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten, um Ihren unterschiedlichen Testanforderungen gerecht zu werden.
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Standard 10 mm-Einzelküvettenhalter |
| Typ | Einzelküvetten-Probenhalter |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ersetzt den mit dem Gerät gelieferten Standard-Zellenhalter. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spektralphotometer |
| Aufnahmevermögen | 10 mm-Küvette (1) |