Learn More
Thermo Scientific™ Einzelzellen-Probenhalter für GENESYS™ und BioMate™160 Spektralphotometer
Vereinfachen Sie die Probennahme mit einfachem Zugriff
Marke: Thermo Scientific™ 840-277800
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Machen Sie das Beste aus jeder Probe. Das Zubehör für Thermo Scientific™ GENESYS™ UV-Vis Spektralphotometer wurde entwickelt, um Ihnen ein intelligenteres und einfacheres Arbeiten zu ermöglichen. Wir bieten eine breite Auswahl an Optionen an, um Ihre Anforderungen an Messungen zu erfüllen. Das kabellose Snap-In-Design ermöglicht einen einfachen Austausch von Zubehör.
Wir bieten Einzelzellen-Lösungen für die Messung verschiedener Probentypen.
Holen Sie das Beste aus Ihren Messungen heraus – mit Zubehör für die GENESYS Vis/UV-Vis Spektralphotometer Produkte. Vereinfachen Sie die Probennahme mit einfachem Zugriff, Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten, um Ihren unterschiedlichen Testanforderungen gerecht zu werden.Spezifikation
Dieses Probenzubehör fasst einen zylindrischen Küvettenhalter für Küvetten mit großer Schichtdicke mit Schichtdicke von 5 bis 100 mm. Wird in einer herausnehmbaren Probenbehälterverkleidung montiert. | |
Messung von Gasen und bestimmten älteren Standardmethoden, die speziell für zylindrische Zellen gelten | |
Zylindrische Küvette, 5 bis 100 mm (1) |
Küvettenhalter, langer Pfad | |
GENESYS 30/40/50 Spektralphotometer | |
Zylindrisch |