Learn More
Simport™ Scientific Probenröhrchen mit externen Gewinden – graduiert
Weißer Beschriftungsbereich
Spezifikation
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
|---|---|
| Autoklavierbar | Ja |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Nicht steril |
Beschreibung
- Aus Polypropylen
- Glatte und gleichmäßige Innenfläche mit reduziertem Kontaminationsrisiko
- Autoklavierbar bei bis zu 121 °C in aufrechter Position mit gelösten Verschlüssen
- Höhe des Röhrchens einschließlich Kappe
- Erhältlich freistehend oder mit rundem Boden
- Verschlusskappen separat erhältlich
- Röhrchen mit rundem Boden können bis zu 17.000 g zentrifugiert werden
Spezifikation
| Polyethylen | |
| Schraubverschluss | |
| Nicht steril | |
| Außengewinde, Graduierungen und weißer Beschriftungsbereich |
| Ja | |
| Polypropylen | |
| Lagerung und Transport von biologischen Materialien |