Learn More
Simport™ Scientific EasyDip™ Färbesystem für Objektträger
ohne Angabe
Spezifikation
| Material | Acetal-Kunststoff |
|---|---|
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Spezialfarbstoffe, gefrorene Schnitte und Spezialprozesse |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3.62 in. |
| Höhe (metrisch) | 92 mm |
| Anzahl Objektträger | 12 Standard-Mikroskopobjektträger |
Beschreibung
- Besteht aus einem quadratischen Färbebehälter und einem vertikalen Objektträgergestell (separat erhältlich, 22-038-494)
- Vertikales Objektträgerfärbegestell für bis zu 12 standardmäßige Mikroskopobjektträger
- Die Schreibfläche des Objektträgers wird aus der Färbeflüssigkeit herausgehalten
- Die Gefäße können lose miteinander verbunden werden
- Hergestellt aus Acetal-Kunststoff, der den meisten Färbemitteln (außer Phenol, Jod oder Eisenchlorid) standhält
Spezifikation
| Acetal-Kunststoff | |
| 3.62 in. | |
| 12 Standard-Mikroskopobjektträger |
| Spezialfarbstoffe, gefrorene Schnitte und Spezialprozesse | |
| 92 mm | |
| 80 mL |