Learn More
Simport™ Scientific Einweg-Ausgießformen
Kostengünstig genug, um nach dem Gebrauch entsorgt zu werden, aber stark genug, um wiederverwendet zu werden
Spezifikation
| Produkttyp | Ausgießform |
|---|---|
| Material | PVC |
| Tiefe (metrisch) | 0.5 cm |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 0.196 Zoll |
| Einwegprodukt | Ja |
Beschreibung
- Speziell formuliertes Kunststoffmaterial für hervorragenden Wärmeaustausch
- Glatte Innenoberfläche und abgerundete Ecken erleichtern die Probenentnahme
Spezifikation
| Ausgießform | |
| 0.5 cm | |
| Ja | |
| 1000 Karton |
| PVC | |
| 0.196 Zoll | |
| Kann mit den gleichen Arten und Typen von Kassetten und Einbettringen verwendet werden und ermöglicht einen hervorragenden Wärmeaustausch |