Learn More
Simport™ Scientific Ino-Loop™ Inokulationsschleifen und -kanülen
Ermöglicht gleichmäßiges Streifen ohne Beschädigung der Geloberfläche
Spezifikation
| Länge (angloamerikanisch) | 8,9 in. |
|---|---|
| Länge (metrisch) | 22,7cm |
| Material | Polystyrol |
| Verpackungsart | Manipulationssicherer wiederverschließbarer Beutel mit Ziplock |
| Sterilität | Steril |
Beschreibung
- Glatt und flexibel
- Nadeln sind gerade und für die Entnahme von Proben einzelner Kolonien geeignet
- Steril verpackt in sicheren, manipulationssicheren, wiederverschließbaren Beuteln mit Reißverschluss
- Erfordert keine Flammenbildung
- Eliminiert das Infektionsrisiko aufgrund von Aerosolbildung pathogener Substanzen
- Die Verwendung unter Hauben ist risikofrei
- Farbcodiert zur einfachen Identifizierung der Größen
- Gesamtlänge: 22,7cm
Spezifikation
| 8,9 in. | |
| Polystyrol | |
| Steril |
| 22,7cm | |
| Manipulationssicherer wiederverschließbarer Beutel mit Ziplock |