Learn More
Thermo Scientific™ Silylierungslösungsmittel
Artikelnummer. 11536661 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Standardkomponenten:
Acetonitril
Dimethylformamid (DMF)
Dimethylsulfoxid (DMSO)
Pyridin
Tetrahydrofuran
Packungsgröße:
1 Stück
50 Milliliter
Artikelnummer. 11536661
Marke: Thermo Scientific™ TS27530
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die speziell gefertigten und verpackten Thermo Scientific™ Lösungsmittel in Silylierungsqualität entsprechen den hohen Anforderungen der Silylierung und anderer sensibler Derivatisierungsreaktionen.
Die speziell gefertigten und verpackten Thermo Scientific™ Lösungsmittel in Silylierungsqualität entsprechen den hohen Anforderungen der Silylierung und anderer sensibler Derivatisierungsreaktionen. Die aufgereinigten, getrockneten und unter Stickstoffatmosphäre in praktische Thermo Scientific™ Hypo-Vial™ Probenaufbewahrungsfläschchen verpackten Lösungsmittel werden mit Elastomer-Septen ausgeliefert, um eine direkte Probeentnahme ohne Exposition gegenüber Feuchtigkeit und Sauerstoff zu ermöglichen. Verwenden Sie polare Lösungsmittel (Acetonitril, Dimethylformamid, Dimethylsulfoxid, Pyridin, Tetrahyrdrofuran), um Reaktionen zu beschleunigen; unpolare organische Lösungsmittel können verwendet werden, beschleunigen aber nicht die Reaktionsrate.
Empfohlene Anwendung
Vermeiden Sie Wasser und Alkohol, da TMS-Reagenzien mit aktivem Wasserstoff reagieren.
Vermeiden Sie enolisierbare Ketone.
Verwenden Sie Dimethylformamid für Steroide und andere große Moleküle.
Verwenden Sie Dimethylsulfoxid zur Vorbereitung von TMS-Derivaten von tertiären Alkoholen und einigen Verbindungen, die in anderen Silylierungslösungsmitteln nur schwer löslich sind.
Pyridin ist ein hervorragendes Lösungsmittel und Reaktionsmedium für MS-Reaktionen sowie ein HCl-Akzeptor bei Reaktionen mit Organochlorsilanen.
Weitere häufig verwendete Lösungsmittel sind u.a. Tetrahyrdrofuran und Acetonitril.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit GC
Gefahren Entflammbar, schädlich, reizend
Artikelbeschreibung Pyridin; 50 ml
Standardkomponenten Pyridin
Standardkonzentration 98 bis 100 %
Lagerung -20 °C
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine, Silyation Grade, 50 mL
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.