Learn More
Silvestrol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16450196
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 mg
2 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. 16450196
Marke: Medchem Express HY13251
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Silvestrol is a eukaryotic translation initiation factor 4A (eIF4A) inhibitor isolated from the fruits and twigs of Aglaia foveolata. Silvestrol induces autophagy and caspase-mediated apoptosis.
Silvestrol is a eukaryotic translation initiation factor 4A (eIF4A) inhibitor isolated from the fruits and twigs of Aglaia foveolata. Silvestrol induces autophagy and caspase-mediated apoptosis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silvestrol
CAS 697235-38-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C34H38O13
Menge 2 mg
Synonym (-)-Silvestrol
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 6.6 mg/mL (10.08 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C([C@H]([C@H]1C2=CC=CC=C2)[C@@H](O)[C@]3(O)[C@@]1(C4=CC=C(OC)C=C4)OC5=CC(O[C@@H]6O[C@@H]([C@H](O)CO)CO[C@H]6OC)=CC(OC)=C35)OC
Molekulargewicht (g/mol) 654.66
Formelmasse 654.66
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.