Learn More
Emma Safety Footwear Silverstone Schuhe aus geöltem Nubukleder Größe D
Mit desinfizierendem Hydro-Tec™ Silber für frische und trockene Füße.
127.00 € - 176.00 €
Spezifikation
Farbe | Grau |
---|---|
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec Sanitized Silver Futter |
Sohleneigenschaften | Antistatische Vlies-Innensohle |
Produkttyp | Schuhe aus Nubukleder |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10728675
|
Emma Safety Footwear
MM73654041 |
41 |
166.42 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10041894
|
Emma Safety Footwear
MM73654042 |
42 |
148.40 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10174154
|
Emma Safety Footwear
MM73654044 |
44 |
176.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10327564
|
Emma Safety Footwear
MM73654038 |
38 |
148.40 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10072384
|
Emma Safety Footwear
MM73654039 |
39 |
148.40 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10184154
|
Emma Safety Footwear
MM73654045 |
45 |
148.40 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10463234
|
Emma Safety Footwear
MM73654040 |
40 |
148.40 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11356100
|
Emma Safety Footwear
736540/37 |
37 | |||||||
11395212
|
Emma Safety Footwear
MM73654037 |
37 |
148.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10327224
|
Emma Safety Footwear
MM73654046 |
46 |
176.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10235344
|
Emma Safety Footwear
MM73654043 |
43 |
148.40 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Nubuk-/Cordura™ Obermaterial
- Antistatische Vlies-Innensohle
- GripForce™ Duo/HRO-Außensohle
Spezifikation
Grau | |
Hydro-Tec Sanitized Silver Futter | |
Antistatische Vlies-Innensohle | |
Schuhe aus Nubukleder |