Learn More
Silbersulfat, Puriss., Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silbersulfat |
Menge | 500 g |
Strukturformel | Ag2SO4 |
UN-Nummer | 3077 |
Formelmasse | 311.8 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99 % |
Güte | puriss. |