Learn More
Silbersulfat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Glasgefäß
Glass Jar
Spezifikation
Siedepunkt | 1085°C |
Schmelzpunkt | 652°C |
Farbe | Weiß |
pH | 5 to 6 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 311.79g/mol |
Verpackung | Glasgefäß |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS09_Aquatic_Toxicity.png)
Produktidentifikator
- Silver sulfate
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.